Learn More
Bochem™ Pinces pour flacons E-Poli 18/10
Soulevez et déplacez les flacons pendant l’expérimentation à l’aide de pinces pour flacon Bochem™ 18/10 E-Poli. Leurs pointes sont revêtues de PA.
17.85€ - 26.70€
Spécification
Longueur (métrique) | 250 mm |
---|---|
Matériau | 18/10 E-Poli |
Type | Pinces pour flacon |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) d’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) d’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10410423
|
Bochem™
2250 |
115 mm |
26.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10596732
|
Bochem™
2179 |
110 mm |
17.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10506742
|
Bochem™
2181 |
130 mm |
17.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10505611
|
Bochem™
2183 |
145 mm |
17.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pointes revêtues de PA
- Longueur standard : 250 mm
- Acier inoxydable
Spécification
250 mm | |
18/10 E-Poli | |
Pinces pour flacon |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Pinces pour flacons E-Poli 18/10