Learn More
Bochem™ Pinces pour flacons E-Poli 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique) d’ouverture:
110 mm
115 mm
130 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pointes revêtues de PA
- Longueur standard : 250 mm
- Acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) d’ouverture | 110 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Matériau | 18/10 E-Poli |
| Type | Pinces pour flacon |