Learn More
Bochem™ Pinces à creusets E-Poli avec rainures 18/10
Avec rainures. Les pinces de creuset E-Poli 18/10 avec rainures Bochem™ assurent une préhension sûre.
Marque: Bochem™ 2102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec rainures
- Acier inox
Spécification
250 mm | |
18/10 E-Poli | |
Pinces de creuset |