Learn More
Bochem™ Pinces à creusets E-Poli avec rainures 18/10
Code produit. p-8003303
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10788941
Marque: Bochem™ 2100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec rainures. Les pinces de creuset E-Poli 18/10 avec rainures Bochem™ assurent une préhension sûre.
  • Avec rainures
  • Acier inox
Spécification
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau 18/10 E-Poli
Type Pinces de creuset