Learn More
Labcon Tubes à centrifuger PerformR™ de 175 ml
Avec bouchon à vis à joint en élastomère intégral plat intégré, graduations latérales et surface d’écriture
254.00€ - 337.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
---|---|
Couleur | Naturel |
Capacité (métrique) | 175 mL |
Jetable | Oui |
Matériau | Résine en polypropylène |
Code produit | Marque | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16694012
![]() |
Labcon
3080-825-000-9 |
50 à 150 ml par incréments de 25 ml |
337.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16669832
![]() |
Labcon
3080-820-000-9 |
50 à 150 ml par incréments de 12,5 ml |
254.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Tube à centrifuger conique
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 8 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Autoclavables
- Capacité : 175 mL
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
175 mL | |
Résine en polypropylène | |
2/sachet / 24 sachets/boîte | |
Tubes à centrifuger PerformR™ | |
Oui |
Naturel | |
Oui | |
2 | |
2/sachet | |
Autoclavable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon Tubes à centrifuger PerformR™ de 175 ml