Learn More
Labcon Tubes à centrifuger PerformR™ de 175 ml
Avec bouchon à vis à joint en élastomère intégral plat intégré, graduations latérales et surface d’écriture
Marque: Labcon 3080-820-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube à centrifuger conique
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 8 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Autoclavables
- Capacité : 175 mL
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Naturel | |
Oui | |
2 | |
2/sachet | |
Tubes à centrifuger PerformR™ | |
Autoclavable | |
29 mm | |
Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé | |
29 mm | |
Tube à centrifuger coniques |
Émeraude | |
175 mL | |
Résine en polypropylène | |
2/sachet / 24 sachets/boîte | |
Non stérile | |
Température ambiante | |
137 mm | |
Conique | |
Oui | |
50 à 150 ml par incréments de 12,5 ml | |
8000 x g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon Tubes à centrifuger PerformR™ de 175 ml > 50, 62,5, 75, 87,5, 100, 112,5, 125, 137,5, 150 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu