Learn More
Hamilton™ 1700 Series Calibrated Gastight™ Syringes
Calibrated, fixed-needle syringes
Marque:  Hamilton™ CAL80200
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.02600kg
Code produit. 17804392
  • 261.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Needle: Cemented Needle
  • Termination: Cemented Needle (N)
  • Point Style 2
  • Autoclavable: No
  • Gas Sterilizable: Yes
  • Maximum Pressure: 1000psig (68.9 bar)
  • Maximum Temperature: 50°C / 122°F
  • Minimum Temperature: 10°C / 50°F
  • Quantity: One syringe/pack
  • Fluid Path: SST, borosilicate glass, PTFE
  • Length: 2 in. (51mm)
Spécification
Spécification
22s G
25 μL
Fixed