Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 15 mm, noir, à filetage 15-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
119.00€ - 127.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
Matériau | PP |
Hauteur (métrique) | 9,75 mm |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11834980
|
Fisherbrand™
15 08 1783 |
Orifice central |
119.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12636725
|
Fisherbrand™
15 08 1786 |
Couvercle fermé | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Bouchon à vis en PP de 15 mm
- Noir
- Filetage 15-425
- Hauteur : 9,75 mm
Spécification
Noir | |
PP | |
100 |
15 mm | |
9,75 mm | |
ND15 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 15 mm, noir, à filetage 15-425