Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 15 mm, noir, à filetage 15-425
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Couvercle fermé
Orifice central
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 9,75 mm |
| Quantité | 100 |
| Type | Couvercle fermé |
| Taille du bouchon | ND15 |