Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur 150, ensemble de support de moteur
GREENER_CHOICE
Accessoire pour homogénéiseur 150 Fisher Scientific™, ensemble de support de moteur conçu pour retenir l’homogénéiseur 150 Fisher Scientific pour un fonctionnement post-monté.
Marque:  Fisherbrand™ 15525819
235.25 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15525819
  • 399.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Ensemble support moteur conçu pour maintenir l'Homogénéiseur Fisherbrand™ modèle 150 pour une utilisation post-montage.
  • Comprend une plaque de base et un montant
  • Dimensions de la base : Base en acier inox 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 po)
  • Dimensions du montant : Montant de support en acier inox de 48,2 cm (19 po) de hauteur par 9,52 mm (0,375 po) de diamètre
Informations sur la commande
La pince n’est pas incluse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ensemble de support du moteur
Acier inoxydable
Homogénéiseur Fisher Scientific 150
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur 150, ensemble de support de moteur > Ensemble de support de moteur