Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover
1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
Marque: Keystone Cleanroom Products COV-TVK-2048
2854.75 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Maintient l’équipement nettoyé propre et protégé contre la contamination
- Produit respirant
- Ajustement à la forme rapide et uniforme
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Cover | |
COC | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Tyvek | |
Yes | |
<250°F | |
48 in | |
20 in |
Autoclavable | |
Aucun | |
Oui | |
Équipement pharmaceutique | |
Non stérile | |
Vapeur | |
<125°C | |
122 cm | |
50,8 cm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02