Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 13 mm, filetage 13-425, verre transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en silicone/PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
79.60€ - 80.69€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 14,7 mm |
Matériau | verre |
Code produit | Marque | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10224662
|
Fisherbrand™
13 28 1069 |
No |
79.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12910941
|
Fisherbrand™
13 28 1541 |
Yes | N/A | |||||||
Description
- ND13
- 13-425
- Verre
- Transparent
- 4ml
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- 1,5 mm
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Noir | |
Transparent | |
verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
13-425 |
Silicone / PTFE | |
14,7 mm | |
5 ml | |
Polypropylène | |
45 mm | |
Non |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons de 13 mm, filetage 13-425, verre transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en silicone/PTFE