Learn More
Fisherbrand™ Joint serti de 13 mm, argent, trou central, septum assemblé
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
398.00€ - 649.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Type | À sertir |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11997051
|
Fisherbrand™
13 03 0307 |
Bleu, Gris | PTFE/butyle |
649.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11894960
|
Fisherbrand™
13 03 1381 |
Gris, Rouge | PTFE/butyle |
398.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12616695
|
Fisherbrand™
13 03 1017 |
Rouge, Blanc | Silicone / PTFE |
442.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Specifications
13 mm | |
Aluminium | |
HPLC | |
À sertir |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Joint serti de 13 mm, argent, trou central, septum assemblé