Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 13mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-1W
Description
Les bouchons à vis 13 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les bouchons et septa pré-assemblés minimisent les risques de contamination pendant la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Avec opercule
- Filetage GPI 13-425
Spécification
Blanc ; PP | |
polypropylène | |
100 | |
13mm |
blanc | |
Aucun | |
Vis avec opercule | |
4 ml vis flacons de la discussion |