Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque:  Thermo Scientific™ C4015-30A
31.64 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12075540
  • 33.30€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bouchons à vis Thermo Scientific™ de 13 mm sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans divers styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ivory/Red
Noir, Ivoire, Rouge
PTFE / caoutchouc
1,5 mm
13 mm
PP ; Noir ; Septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
PTFE, Caoutchouc, Polypropylène
100
Vis avec opercule
Flacons à vis 13-425
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm > PP ; Noir ; Septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge