Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 13mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-55W
Description
Les bouchons à vis 13 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les bouchons et septa pré-assemblés minimisent les risques de contamination pendant la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatiqueSpécification
PP ; blanc ; PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu | |
PTFE, Silicone, Polypropylène | |
PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu | |
1,5 mm | |
13 mm |
Blanc, Bleu | |
Oui | |
100 | |
Vis avec opercule | |
Flacons à vis 13-425 |