Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque:  Thermo Scientific™ 13-SC-ST15
Code produit. 10295712
Description
Description
Les bouchons à vis Thermo Scientific™ de 13 mm sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans divers styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
White/Red
Noir, Blanc, Rouge
Silicone blanc / PTFE rouge
1,3 mm
13 mm
Joint en silicone / PTFE de 13 mm ; Ouverture de 8 mm ; Noir
PTFE, Silicone, Polypropylène
500
Vis avec opercule
Flacons à vis 13-425
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm > Joint en silicone / PTFE de 13 mm ; Ouverture de 8 mm ; Noir