Learn More
Ratiolab™ Boîtes cryogéniques en carton de 136 x 136 mm
Pour le stockage et le transport des échantillons, même à des températures très basses et à congélation profonde.
36.45€ - 76.80€
Spécification
Matériau | Carton |
---|---|
Forme | Carré |
Type | Boîte cryogénique |
À utiliser avec (application) | Stockage / transport par surgélation |
Capacité | Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre |
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10126933
|
Ratiolab™
5141503 |
Rouge | 50 mm | Revêtement en plastique étanche |
36.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10029162
|
Ratiolab™
5142755 |
Jaune | 75 mm | Revêtement en plastique étanche |
65.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10056815
|
Ratiolab™
5141004 |
Vert | 100 mm | Revêtement en plastique étanche |
76.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10170853
|
Ratiolab™
5142134 |
Vert | 130 mm | Revêtement en plastique étanche |
75.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Structure en carton résistante à des températures extrêmement basses
- Disponibles avec un revêtement hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Résistant aux températures allant jusqu’à −80°C
- Plus grande flexibilité : les boîtes peuvent être combinées avec différents séparateurs pour les tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Peuvent être utilisées pour les grands récipients lorsque la grille est retirée
- Fournis en paquets de 10
Spécification
Carton | |
Boîte cryogénique | |
Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre | |
-80°C | |
Jusqu'à -80°C | |
136 mm |
Carré | |
Stockage / transport par surgélation | |
Revêtement en plastique étanche | |
10/boîte | |
136 x 136 mm | |
136 mm |