Learn More
Ratiolab™ Boîtes cryogéniques en carton de 136 x 136 mm
Pour le stockage et le transport des échantillons, même à des températures très basses et à congélation profonde.
Marque: Ratiolab™ 5142134
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
- Structure en carton résistante à des températures extrêmement basses
- Disponibles avec un revêtement hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Résistant aux températures allant jusqu’à −80°C
- Plus grande flexibilité : les boîtes peuvent être combinées avec différents séparateurs pour les tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Peuvent être utilisées pour les grands récipients lorsque la grille est retirée
- Fournis en paquets de 10
Spécification
Vert | |
Carré | |
Stockage / transport par surgélation | |
Revêtement en plastique étanche | |
10/boîte | |
136 x 136 mm | |
136 mm | |
20 kg |
Carton | |
Boîte cryogénique | |
Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre | |
-80°C | |
Jusqu’à −80°C | |
136 mm | |
130 mm |