Learn More
Ratiolab™ Boîtes cryogéniques en carton de 136 x 136 mm
Pour le stockage et le transport des échantillons, même à des températures très basses et à congélation profonde.
Marque:  Ratiolab™ 5142755
Code produit. 10029162
  • 65.10€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Structure en carton résistante à des températures extrêmement basses
  • Disponibles avec un revêtement hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Résistant aux températures allant jusqu’à -80°C
  • Plus grande flexibilité : les boîtes peuvent être combinées avec différents séparateurs pour les tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Peuvent être utilisées pour les grands récipients lorsque la grille est retirée
  • Fournis en paquets de 10
Spécification
Spécification
Jaune
Carré
Stockage / transport par surgélation
Revêtement en plastique étanche
10/Paquet
136 x 136 mm
136 mm
Carton
Boîte cryogénique
Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre
-80°C
Jusqu'à −80°C
136 mm
75 mm