Learn More
Helios Italquartz Creusets conformes aux normes DIN 1234, transparents
Creusets conformes aux normes DIN 1234 en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 63P00501
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
- Conforme aux normes DIN 1234
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent | |
Quartz | |
30 mm | |
Creuset conforme aux normes DIN 1234 |
Modèle.. | |
6 cc | |
19 mm |