Learn More
Helios Italquartz Creusets conformes aux normes DIN 1234, transparents
Creusets conformes aux normes DIN 1234 en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
133.00€ - 177.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Quartz |
Product Type Specs | Creuset conforme aux normes DIN 1234 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15898044
|
Helios Italquartz
63P00501 |
6 cc | 30 mm | 19 mm |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15808054
|
Helios Italquartz
63P00502 |
11 cc | 35 mm | 22 mm |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15818054
|
Helios Italquartz
63P00503 |
15 cc | 40 mm | 25 mm |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15828054
|
Helios Italquartz
63P00504 |
25 cc | 45 mm | 28 mm |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15838054
|
Helios Italquartz
63P00505 |
29 cc | 50 mm | 32 mm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15848054
|
Helios Italquartz
63P00506 |
50 cc | 60 mm | 38 mm |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15858054
|
Helios Italquartz
63P00507 |
85 cc | 70 mm | 44 mm |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15868054
|
Helios Italquartz
63P00511 |
15 cc | 35 mm | 28 mm |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15878054
|
Helios Italquartz
63P00512 |
20 cc | 40 mm | 32 mm |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15888054
|
Helios Italquartz
63P00513 |
38 cc | 45 mm | 36 mm |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15898054
|
Helios Italquartz
63P00514 |
49 cc | 50 mm | 40 mm |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15808064
|
Helios Italquartz
63P00515 |
90 cc | 60 mm | 48 mm |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15818064
|
Helios Italquartz
63P00516 |
150 cc | 70 mm | 56 mm |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15828064
|
Helios Italquartz
63P00521 |
15 cc | 30 mm | 38 mm |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15838064
|
Helios Italquartz
63P00522 |
24 cc | 35 mm | 44 mm |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15848064
|
Helios Italquartz
63P00523 |
40 cc | 40 mm | 50 mm |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Transparent
- Conforme aux normes DIN 1234
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent | |
Quartz | |
Creuset conforme aux normes DIN 1234 |