Learn More
Watson-Marlow Pumps 120 Entraînement avec tête de pompe
Les pompes de la série 100 sont petites et empilables, ce qui permet d’économiser un espace précieux dans les salles blanches, les armoires LAF et de biosécurité, et peuvent atteindre un débit de 190 mL/min.
Marque: Watson-Marlow Pumps 010.6141.010
Description
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
- Ces pompes sont idéales pour maximiser le rendement des applications de fermentation et de culture cellulaire. Ultra-compacte et empilable pour faire face à différents besoins, tels que le contrôle du pH, l'ajout d’anti-mousse, de nutriments et de solutions tampon, la 120F allie petite taille et haute technologie pour optimiser votre processus. La pompe de la série 100 est parfaitement adaptée aux systèmes à usage unique. Le changement de tube sans erreur ne prend que quelques secondes.
- Les process biopharmaceutiques nécessitent un pompage précis et reproductible, facile à valider. Avec une plage de vitesses exceptionnelle de 2 000:1, la pompe série 100 assure la flexibilité et la pureté indispensable pour les essais cliniques. Le verrouillage de clavier protège vos paramètres de pompage pour une performance constante et reproductible.
Options de tête de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
- Tête de pompe à simple canal et deux galets pour les tubes continus 120FR
- Tête de pompe à simple canal et capot rabattable pour les tubes continus 114DV
- 400D1 : tête de pompe à canal unique pour les tubes continus
- 400DM2 : tête de pompe double-canal pour les tubes de manifold
- 400DM3 : tête de pompe à trois canaux pour les tubes de manifold
Spécification
Digital Variable Speed | |
IP31 | |
30 psi | |
120U | |
90/264 V |
LED | |
0.001 to 120 mL/min. | |
0.1 to 200 rpm | |
400D1 |