Learn More
Watson-Marlow Pumps 120 Entraînement avec tête de pompe
Code produit. p-200000118
Click to view available options
Motor Speed:
0,1 à 200 tr/min
0,1 à 100 tr/min
0,1 à 32 tr/min
10 tr/min
17 tr/min
220 tr/min
31 tr/min
52 tr/min
Tête de pompe:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Modèle:
120F
120 S
120 U
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17853084
Marque: Watson-Marlow Pumps 010.6111.DA0
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pompes de la série 100 sont petites et empilables, ce qui permet d’économiser un espace précieux dans les salles blanches, les armoires LAF et de biosécurité, et peuvent atteindre un débit de 190 mL/min.
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
  • Ces pompes sont idéales pour maximiser le rendement des applications de fermentation et de culture cellulaire. Ultra-compacte et empilable pour faire face à différents besoins, tels que le contrôle du pH, l'ajout d’anti-mousse, de nutriments et de solutions tampon, la 120F allie petite taille et haute technologie pour optimiser votre processus. La pompe de la série 100 est parfaitement adaptée aux systèmes à usage unique. Le changement de tube sans erreur ne prend que quelques secondes.
  • Les process biopharmaceutiques nécessitent un pompage précis et reproductible, facile à valider. Avec une plage de vitesses exceptionnelle de 2 000:1, la pompe série 100 assure la flexibilité et la pureté indispensable pour les essais cliniques. Le verrouillage de clavier protège vos paramètres de pompage pour une performance constante et reproductible.
  • Options de tête de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
  • Tête de pompe à simple canal et deux galets pour les tubes continus 120FR
  • Tête de pompe à simple canal et capot rabattable pour les tubes continus 114DV
  • 400D1 : tête de pompe à canal unique pour les tubes continus
  • 400DM2 : tête de pompe double-canal pour les tubes de manifold
  • 400DM3 : tête de pompe à trois canaux pour les tubes de manifold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôle Analog
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP31
Débit 0.002 to 190 mL/min.
Pression maximale 30 psi
Motor Speed 10 tr/min
Modèle 120F
Tête de pompe 114DV
Tension 90/264 V