Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à sertir 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc naturel/PTFE
16.28 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21756" pour bénéficier de cette offre.
Description
- ND11
- Verre
- Transparent
- 1,5 ml
- Bouchon à sertir
- Orifice central
- aluminium
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Vernis transparent | |
Transparent | |
Verre | |
11 09 0356 + 11 03 0535 | |
Aluminium | |
32 mm |
Caoutchouc naturel / TEF | |
11,6 mm | |
2 ml | |
100 | |
Bouchon à sertir | |
Non |