Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à sertir 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc naturel/PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Comprend:
11 09 0356 + 11 03 0300
11 09 0356 + 11 03 0535
11 09 0476 + 11 03 0300
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Vernis transparent |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / TEF |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Comprend | 11 09 0356 + 11 03 0300 |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Aluminium |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Afficher plus |