Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique de 11 mm
Fabriqués en verre transparent ou en polypropylène, ces inserts de 11 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 250 μl et 450 μl.
Marque: Thermo Scientific™ C4012-529L
35.38 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Beschreibung
Les inserts pour flacon d’échantillonnage automatique National 11 mm de Thermo Scientific™ sont fabriqués en PP ou en verre transparent et sont disponibles dans différents modèles pour une utilisation avec les flacons d’échantillonnage automatique HPLC ou GC. Les volumes utiles sont compris entre 250 μl et 450 μl. Lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus au strict minimum, l’utilisation de matières plastiques peut être préférable au verre plus conventionnel. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Spezifikation
Insert de 200 µl | |
Transparent | |
Verre | |
Point tiré | |
Conique | |
31 mm | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
175 μl |
5 mm | |
5 mm | |
200 μl | |
< 2 μl | |
200 μl | |
100 | |
Insert pour flacons d’échantillonnage automatique | |
Flacon d’échantillonnage automatique GC, HPLC 8 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.