Learn More
Sartorius Supports de pipettes et accessoires
Optimisez l’utilisation des pipettes mécaniques mLINE™ et Proline™. Les accessoires et supports de pipettes Sartorius comprennent des supports pour pipettes simples et multi-pipettes, des bouchons à code couleur et un outil d’étalonnage. Ils peuvent également être utilisés avec une gamme de marques de pipettes standard.
Marque:  Sartorius 725620
83.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10398222
  • 120.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Portoir pour Finnpipettes
  • Stocke les pipettes en position verticale lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour éviter toute contamination du bureau
    • Le support linéaire est conçu pour tous les dispositifs mécaniques et les stocke parfaitement en ligne pour un accès instantané
    • Le portoir carrousel est idéal pour gagner de la place sur la paillasse et stocker jusqu’à 6 pipettes mécaniques
    • Le portoir simple mLINE/Proline Plus peut contenir une seule pipette mécanique
Bouchons à code couleur
  • Les bouchons colorés permettent d'identifier le volume des pipettes mLINE afin de trouver la taille de pointe correspondante
  • Comprend 5 bouchons de remplacement à code couleur
Outil d'étalonnage
  • Outil d'étalonnage pour pipettes mécaniques mLINE ou Proline Plus pour une précision et une fiabilité continues
  • Peut également être utilisé comme ouvre-tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blanche/Noir
Polypropylene
Stockage de pipettes lorsqu’elles ne sont pas utilisées
1 unité
Pipettes
Pipette Holder
Pipette mécanique mLINE™ / Proline™ Plus
29 mm x 250 mm x 60 mm (l x P x H)
Nom du produit
Sartorius Supports de pipettes et accessoires > Support linéaire