Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, bleu, trou central
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
155.00€ - 308.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Type À sertir
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11894870
Afficher les documents
Fisherbrand™
11 03 0303
Transparent, Rouge-orange, Bleu, Blue Caoutchouc naturel / butyle / TEF 1 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10349487
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
11 03 1986
Rouge-orange, Bleu, Blue Caoutchouc rouge/PTFE ; 1 mm
191.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10557005
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
11 03 0667
Rouge, Blanc, Bleu Silicone / PTFE 1,3 mm
308.00€
1000 pièces
En stock
Description
  • 11mm
  • Bouchon en Al
  • Bleu
  • Orifice central
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Spécification
11 mm
GC, HPLC
À sertir
Aluminium
100
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, bleu, trou central