Learn More
11-bromo-1-undécène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
53.47€ - 171.86€
Identifiants chimiques
CAS | 7766-50-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H21Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.193 |
Numéro MDL | MFCD00040825 |
Clé InChI | YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 11-bromo-1-undecene, 10-undecenyl bromide, 1-bromo-10-undecene, undec-10-enyl bromide, 11-bromo-undec-1-ene, 1-undecene, 11-bromo, 11-bromoundecene, undecylenyl bromide, n-undecylenic bromide, w-undecylenyl bromide |
CID PubChem | 284148 |
Nom IUPAC | 11-bromoundec-1-ène |
SMILES | C=CCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21849.06 |
5 g |
53.47€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21849.14 |
25 g |
171.86€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
11-Bromo-1-undecene is used in advanced polymer dielectrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 11-bromo-1-undécène est utilisé dans les diélectriques polymères avancés.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 0,2422 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
7766-50-9 | |
233.193 | |
YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N | |
284148 | |
C=CCCCCCCCCCBr |
C11H21Br | |
MFCD00040825 | |
11-bromo-1-undecene, 10-undecenyl bromide, 1-bromo-10-undecene, undec-10-enyl bromide, 11-bromo-undec-1-ene, 1-undecene, 11-bromo, 11-bromoundecene, undecylenyl bromide, n-undecylenic bromide, w-undecylenyl bromide | |
11-bromoundec-1-ène |
Spécification
11-Bromo-1-undecene | |
1.063 | |
>110°C (230°F) | |
C11H21Br | |
MFCD00040825 | |
11-bromo-1-undecene, 10-undecenyl bromide, 1-bromo-10-undecene, undec-10-enyl bromide, 11-bromo-undec-1-ene, 1-undecene, 11-bromo, 11-bromoundecene, undecylenyl bromide, n-undecylenic bromide, w-undecylenyl bromide | |
YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N | |
11-bromoundec-1-ène | |
284148 | |
96% |
7766-50-9 | |
149°C to 150°C (35 mmHg) | |
0.96 | |
1.469 | |
1753231 | |
Soluble in water,0.2422mg/L @ 25°C (est). | |
C=CCCCCCCCCCBr | |
233.193 | |
233.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante