Learn More
11-bromo-1-undécène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484897
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
11-Bromo-1-undecene is used in advanced polymer dielectrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 11-bromo-1-undécène est utilisé dans les diélectriques polymères avancés.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 0,2422 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7766-50-9
Formule moléculaire C11H21Br
Poids moléculaire (g/mol) 233.193
Numéro MDL MFCD00040825
Clé InChI YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-bromo-1-undecene, 10-undecenyl bromide, 1-bromo-10-undecene, undec-10-enyl bromide, 11-bromo-undec-1-ene, 1-undecene, 11-bromo, 11-bromoundecene, undecylenyl bromide, n-undecylenic bromide, w-undecylenyl bromide
CID PubChem 284148
Nom IUPAC 11-bromoundec-1-ène
SMILES C=CCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Bromo-1-undecene
Densité 1.063
Point d’ébullition 149°C to 150°C (35 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.96
Indice de réfraction 1.469
Quantité 5 g
Beilstein 1753231
Informations sur la solubilité Soluble in water,0.2422mg/L @ 25°C (est).
Poids de la formule 233.2
Pourcentage de pureté 96%