Learn More
Anritsu™ Sonde de surface avec câble en silicone de 100 mm
Conçues pour mesurer les températures des surfaces stationnaires. Les sondes de surface avec câble en silicone de 100 mm Anritsu™ proposent plusieurs configurations pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
314.00€ - 675.00€
Spécification
Description | Prise standard ; Fiche miniature |
---|---|
Diamètre (métrique) du bouchon | 12 mm |
Longueur (métrique) du câble | 1 m |
Temps de réponse | 1,5 sec |
Capteur | Tolérance :±2,5°C (à une surface de 100°C) |
Code produit | Marque | Matériau | Gamme de température (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Gamme de température (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15318734
|
Anritsu™
A344K011TC1ANP |
Protection : Acier inox haute température ; Câble : Silicone | 0°C à 80°C | 90° (coude) |
330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15398724
|
Anritsu™
A343K011TC1ANP |
Protection : Acier inox haute température ; Câble : Silicone | 0°C à 80°C | Angle de 90° |
314.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15398714
|
Anritsu™
A323K011TC1ANP |
Protection : Polyimide ; Câble : Silicone | 0°C à 400°C | Angle de 90° |
341.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15358724
|
Anritsu™
A341K011TC1ANP |
Protection : Acier inox haute température ; Câble : Silicone | 0°C à 80°C | Droit |
675.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Diamètre de la tête : 12 mm
- Les matériaux de protection offrent une résistance thermique appropriée
- Thermocouple de type K
- Prise standard pour la mesure à l’ordinateur de poche
- Durabilité grade A ; plus de 75 000 contacts
- Tolérances de classe 2 conformément à JIS C1602-1995
Spécification
Prise standard ; Fiche miniature | |
1 m | |
Tolérance :±2,5°C (à une surface de 100°C) |
12 mm | |
1,5 sec |