Learn More
Anritsu™ Sonde de surface avec câble en silicone de 100 mm
Conçues pour mesurer les températures des surfaces stationnaires. Les sondes de surface avec câble en silicone de 100 mm Anritsu™ proposent plusieurs configurations pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
Marque:  Anritsu™ A344K011TC1ANP
Code produit. 15318734
  • 330.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Diamètre de la tête : 12 mm
  • Les matériaux de protection offrent une résistance thermique appropriée
  • Thermocouple de type K
  • Prise standard pour la mesure à l’ordinateur de poche
  • Durabilité grade A ; plus de 75 000 contacts
  • Tolérances de classe 2 conformément à JIS C1602-1995
Spécification
Spécification
Prise standard ; Fiche miniature
0°C à 80°C
12 mm
1,5 sec
Protection : Acier inox haute température ; Câble : Silicone
90° (coude)
1 m
Tolérance :±2,5°C (à une surface de 100°C)