Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 100 mm de dia.
279.00€ - 610.00€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Tamis |
Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 300 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10690822
|
RETSCH
60.106.000020 |
20mm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10651202
|
RETSCH
60.106.000025 |
25 mm |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
1Each | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 300 | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
40 mm | |
100mm | |
Acier inoxydable |