Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 100 mm de dia.
Marque: RETSCH 60.106.000025
188.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inox | |
40 mm | |
100mm | |
Acier inoxydable |
25 mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 300 | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |