Learn More
Thermo Scientific™ Rotors à godets oscillants BIOS de 1000 ml
Réalisez vos méthodes de bioprocédés en toute efficacité et fiabilité grâce aux rotors à godets oscillants Thermo Scientific™ 6 x 1000 ml or 8 x 1000 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 12995
Code produit. 15510184
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les rotors à godets oscillants BIOS de 1000 ml Thermo Scientific™ sont conçus pour un usage avec la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. Ces rotors, fournis avec des godets et des flacons, ont été conçus pour simplifier le fonctionnement de la centrifugeuse tout en optimisant la productivité.
Assurez un traitement efficace et fiable des échantillons avec les caractéristiques suivantes :
  • 8 Capacité de 1000 ml (8 L) à 5,400 rpm max (8,500 x g max FCR) ;
  • 6 Capacité de 1000 ml (6 L) à 4,600 rpm max. (7,117 x g max FCR)
  • Les rotors carénés Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permettent une économie d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 64 % par rapport aux rotors non carénés.
  • Compatibles avec les fonctions Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ pour permettre une ouverture instantanée du couvercle, le stockage et l’identification du rotor afin de gagner du temps. Protègent l’intégrité de vos échantillons.
  • Garantie de 2 ans
Mise à niveau avec les godets Thermo Scientific™ Dura-Coat™ avec revêtement nickel pour améliorer la protection contre la corrosion en raison de l’humidité, des produits chimiques ou des solutions alcalines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit d’étanchéité
Ensembles de rotors à nacelles oscillantes de 1000 ml
Kit d’étanchéité pour couvercle de godet rond (ensembles de 6)