Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 1000 μL
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Plaques LoBind, exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
202.81€ - 733.92€
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Matériau PP
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10503503
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030502248
Bleu
202.81€
20 pièces
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10257462
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030502230
Vert
202.81€
20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10513994
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030506200
Blanc
733.92€
80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10053762
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030502213
Jaune
202.81€
20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10693903
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030502205
Blanc
213.85€
20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Plaques LoBind, exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
Ces plaques associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés. Les nouvelles plaques en polypropylène sont conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
  • Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance chimique
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
  • Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
  • DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
  • Autoclavables
  • Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Spécification
Étalon
PP
Stérile
8 x 12
96
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 1000 μL