Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 1000 μL
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Vert
Conditionnement:
20 pièces
80 pièces
Description
Plaques LoBind, exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
Ces plaques associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés. Les nouvelles plaques en polypropylène sont conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 80/boîte |