Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
257.00€ - 301.00€
Spécification
Diamètre (impériale) interne | 0.018 in. |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0.260 in. |
Diamètre (métrique) interne | 0.460 mm |
Diamètre (métrique) externe | 6.60 mm |
Température (impériale) min. | 50°F |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17864252
|
Hamilton™
CAL80088 |
23s G | Custom | Cemented |
297.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17894322
|
Hamilton™
CAL80308 |
Custom | Custom | Cemented |
286.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17804362
|
Hamilton™
CAL80030 |
26S (No Needle Included) | 2: Curved, Beveled (No Needle Included) | Removable |
273.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17814362
|
Hamilton™
CAL80011 |
26s G | Sharp, Bevel, Curved, Non-coring | Cemented |
301.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17844412
|
Hamilton™
CAL80080 |
26s G | Blunt | Cemented |
286.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17834412
|
Hamilton™
CAL80075 |
26s G | Cone | Cemented |
257.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17884242
|
Hamilton™
CAL80039 |
No Needle Included | No Needle Included | Removable |
291.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17864412
|
Hamilton™
CAL80079 |
22s G | Blunt | Removable |
290.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17854252
|
Hamilton™
CAL80087 |
23s G | Cone | Removable |
297.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17864242
|
Hamilton™
CAL80065 |
26s G | Sharp, Bevel, Curved, Non-coring | Removable |
277.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
0.018 in. | |
0.460 mm | |
50°F | |
1 |
0.260 in. | |
6.60 mm | |
10°C | |
10 μL |