Learn More
uvex 1 paire de bottes à lacets X-Tended Support S3 SRC, Largeur 12
Les bottes de sécurité Uvex 1 offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humainLes bottes ont été conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur.
146.00€
Spécification
Couleur | Noir, Rouge |
---|---|
Matériau de revêtement | Maillage de distance |
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15681562
|
uvex
8517235 |
35 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15691562
|
uvex
8517236 |
36 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601572
|
uvex
8517237 |
37 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15611572
|
uvex
8517238 |
38 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621572
|
uvex
8517239 |
39 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15631572
|
uvex
8517240 |
40 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641572
|
uvex
8517241 |
41 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651572
|
uvex
8517242 |
42 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661572
|
uvex
8517243 |
43 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671572
|
uvex
8517244 |
44 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681572
|
uvex
8517245 |
45 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 31-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15691572
|
uvex
8517246 |
46 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601582
|
uvex
8517247 |
47 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15611582
|
uvex
8517248 |
48 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621582
|
uvex
8517249 |
49 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15631582
|
uvex
8517250 |
50 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641582
|
uvex
8517251 |
51 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651582
|
uvex
8517252 |
52 |
146.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les chaussures offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
- Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
- La construction ergonomique des chaussures de sécurité Uvex 1 offre un équilibre parfait entre protection et confort
- Classe de protection S3 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
- Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal : compact, formé anatomiquement, non conducteur thermique et avec une bonne stabilité latérale
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
- Soutien au talon latéral et médial pour le pied avec cadre latéral spécialement conçu
- Conformes aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
- Conviennent aux ajustements orthopédiques et aux semelles intérieures d’Uvex Medicare
- Disponibles en plusieurs largeurs et dimensions
Spécification
Noir, Rouge | |
Microvelours | |
Composite | |
Unisexe | |
Oui | |
S3 |
Maillage de distance | |
Polyuréthane double densité | |
11 cm | |
Static | |
No | |
Safety Shoe |