Learn More
uvex 1 paire de bottes à lacets X-Tended Support S3 SRC, Largeur 12
Les bottes de sécurité Uvex 1 offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humainLes bottes ont été conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur.
Marque:  uvex 8517241
130.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15641572
  • 146.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les chaussures offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
  • Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
  • La construction ergonomique des chaussures de sécurité Uvex 1 offre un équilibre parfait entre protection et confort
  • Classe de protection S3 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
  • Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal : compact, formé anatomiquement, non conducteur thermique et avec une bonne stabilité latérale
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Soutien au talon latéral et médial pour le pied avec cadre latéral spécialement conçu
  • Conformes aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
  • Conviennent aux ajustements orthopédiques et aux semelles intérieures d’Uvex Medicare
  • Disponibles en plusieurs largeurs et dimensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir, Rouge
Microvelours
Polyuréthane double densité
11 cm
Static
No
Safety Shoe
Maillage de distance
41
Composite
Unisexe
Oui
S3