Learn More
Uvex Chaussures basses 68082 S1 PL
Directement inspirée du marché, la gamme de chaussures de sécurité uvex 1 x-craft sport se démarque pour les applications légères dans l'artisanat, l'industrie et la logistique.
178.85€
Spécification
Couleur | Black, Green |
---|---|
Matériau | Polyurethane |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Reusable |
Sexe | Unisexe |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17965456
![]() |
Uvex
6808235 |
35 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17985416
![]() |
Uvex
6808236 |
36 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17975456
![]() |
Uvex
6808237 |
37 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17915456
![]() |
Uvex
6808238 |
38 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17985456
![]() |
Uvex
6808239 |
39 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17905426
![]() |
Uvex
6808240 |
40 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17925456
![]() |
Uvex
6808241 |
41 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17945436
![]() |
Uvex
6808242 |
42 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17915426
![]() |
Uvex
6808243 |
43 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17955436
![]() |
Uvex
6808244 |
44 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17925426
![]() |
Uvex
6808245 |
45 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17925466
![]() |
Uvex
6808246 |
46 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17915466
![]() |
Uvex
6808247 |
47 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17965436
![]() |
Uvex
6808248 |
48 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17935426
![]() |
Uvex
6808249 |
49 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17975436
![]() |
Uvex
6808250 |
50 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17945426
![]() |
Uvex
6808251 |
51 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17985436
![]() |
Uvex
6808252 |
52 |
178.85€
1 paire |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La chaussure uvex 1 x-craft a été conçue pour soutenir les hommes et femmes d'action, quelle que soit la situation ou l'activité. Soutien total et flexibilité sont garantis grâce à la semelle avec uvex bionom x et flexzone intégrée au niveau de l'avant du pied.
- De plus, la chaussure uvex 1 x-craft se démarque en termes de résistance à l'abrasion, de protection et de respirabilité grâce au bout recouvert, aux tiges technologiques et à la structure perforée de la languette.
- La semelle intermédiaire i-PUREnrj planet, avec 15 % de regranulés, assure une restitution conséquente d'énergie.
- Qu'il s'agisse de durabilité, de confort, de sportivité ou d'innovation, la chaussure de sécurité uvex 1 x-craft se démarque.
Specifications
Black, Green | |
Composite | |
Unisexe | |
Oui | |
S1 | |
SRC |
Polyurethane | |
Reusable | |
Standard Width | |
No | |
O1 | |
Shoe |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Uvex Chaussures basses 68082 S1 PL