Learn More
Uvex Chaussures basses 68082 S1 PL
GREENER_CHOICE
Directement inspirée du marché, la gamme de chaussures de sécurité uvex 1 x-craft sport se démarque pour les applications légères dans l'artisanat, l'industrie et la logistique.
Marque:  Uvex 6808240
135.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17905426
  • 178.85€ / 1 paire
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La chaussure uvex 1 x-craft a été conçue pour soutenir les hommes et femmes d'action, quelle que soit la situation ou l'activité. Soutien total et flexibilité sont garantis grâce à la semelle avec uvex bionom x et flexzone intégrée au niveau de l'avant du pied.
  • De plus, la chaussure uvex 1 x-craft se démarque en termes de résistance à l'abrasion, de protection et de respirabilité grâce au bout recouvert, aux tiges technologiques et à la structure perforée de la languette.
  • La semelle intermédiaire i-PUREnrj planet, avec 15 % de regranulés, assure une restitution conséquente d'énergie.
  • Qu'il s'agisse de durabilité, de confort, de sportivité ou d'innovation, la chaussure de sécurité uvex 1 x-craft se démarque.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Black, Green
40
Reusable
Standard Width
No
O1
Shoe
Polyurethane
Composite
Unisexe
Oui
S1
SRC
Nom du produit
Uvex Chaussures basses 68082 S1 PL > Taille : 40