Learn More
1-Propanol, anhydre, 99,9 %, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
45.73€ - 352.76€
Identifiants chimiques
CAS | 71-23-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.10 |
Numéro MDL | MFCD00002941 |
Clé InChI | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol |
CID PubChem | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
Nom IUPAC | propan-1-ol |
SMILES | CCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041842.AK |
250 mL |
45.73€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041842.K2 |
1 L |
122.61€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041842.M1 |
4 x 1 L |
352.76€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in making cosmetics, skin and hair preparations, pharmaceuticals, perfumes, lacquer formulations, dye solutions, antifreezes, rubbing alcohols, soaps, window cleaners, acetone and other chemicals and products. Also referred as ropyl alcohol;n-Propan-1-ol;n-Propanol;n-Propyl alcohol, Ethylcarbinol, Optal, Osmosol extra.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
71-23-8 | |
60.10 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
1031 | |
propan-1-ol |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CHEBI:28831 | |
CCCO |
Spécification
1-Propanol | |
71-23-8 | |
Clear liquid | |
97°C | |
824°C (1515°F) | |
Liquide | |
99.9% | |
MFCD00002941 | |
1098242 | |
Completely soluble in water. Miscible with propylene glycol. | |
CCCO | |
60.10 | |
CHEBI:28831 |
°C to 127°C | |
Incolore | |
0.804 | |
15°C (59°F) | |
Alcohol-like | |
1.385 | |
C3H8O | |
13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1-ol | |
1031 | |
60.1 |
Sécurité et traitement
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P370+P378q-P501c
H225-H318-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-746-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UH8225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: n-Propanol
RUO – Research Use Only