Learn More
BINDER™ Calibrage de la température et de l’humidité
Calibrage de la température et de l’humidité - avec certificat, un point de mesure au centre du volume utile à 25 °C / 60 % HR ou avec un couple de valeurs prédéterminé
Marque: BINDER™ DL30-0301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un point de mesure de l’humidité
- Certificat inclus
- Point de mesure de l’humidité au centre de la chambre
Spécification
Chambres BINDER séries MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKFT | |
Température et humidité : 1 point de mesure | |
Mesure de température et d’humidité |
Température et humidité d’étalonnage - certificat inclut, un point de mesure au centre de la chambre à 25°C / 60 % de HR ou à des valeurs spécifiées | |
Certificat d’étalonnage |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Calibrage de la température et de l’humidité > 1 point de mesure ; À utiliser avec : Séries MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKFT
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu