Learn More
Liebherr™ Armoire Positive avec corps en époxy blanc et porte en verre
Code produit. 17239240 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
347 L
Étagères:
4
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17239240
Marque: Liebherr™ MRFVC3511
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’armoire positive avec corps en époxy blanc et porte en verre est un réfrigérateur conçu en acier époxy blanc avec traitement anti-corrosion
  • Dégivrage entièrement automatique
  • Thermostat mécanique
  • Affichage numérique de la température sur la porte
  • Commandes de sécurité pour la fermer des portes
  • La cuve EasyClean est thermoformée en PS de qualité alimentaire
  • Corps en acier époxy blanc avec traitement anti-corrosion
  • Isolation haute densité de 50 mm d’épaisseur sans HFC
  • Le ventilateur s’arrête si la porte est ouverte
  • Porte réversible avec verrouillage et rappel automatique
  • Éclairage LED avec interrupteur indépendant positionné latéralement
  • Grilles en acier revêtues de plastique, charge maximale de 45 kg, amovibles avec la porte ouverte à 90°
  • Joint de porte magnétique à clipser facilement remplaçable
  • Liquides de nettoyage R-600a
Réfrigérateur, blanc, époxy, numérique, écran, R-600a
Spécification
Capacité (métrique) 347 L
Gamme de températures 2°C à 15°C
Réfrigérant R-600a
Modèle de porte Verre
Étagères 4
Matériau de la hotte Epoxy
Intérieur Polystyrène
Affichage Numérique sur la porte
Type de condenseur Statique
Dégivrage Automatique
Ampérage 2 A
Tension 230 V