Learn More
1-Pentylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.16€ - 404.01€
Identifiants chimiques
CAS 110-58-7
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.166
Numéro MDL MFCD00008236
Clé InChI DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
CID PubChem 8060
ChEBI CHEBI:74848
Nom IUPAC pentan-1-amine
SMILES CCCCCN
Consulter d'autres spécifications
Productos 3
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
11449163
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11674.14
25 g
32.16€
25g
11459163
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11674.22
100 g
91.96€
100g
11469163
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11674.36
500 g
404.01€
500g
Descripción
Descripción
1-Pentylamine is used as a solvent, as a raw material in the manufacture of a variety of other compounds, including dyes, emulsifiers, and pharmaceutical products and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-pentylamine est utilisée comme solvant, comme matière première dans la fabrication d’une variété d’autres composés, y compris les colorants, les émulsifiants et les produits pharmaceutiques et comme agent aromatisant.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
110-58-7
87.166
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
8060
pentan-1-amine
C5H13N
MFCD00008236
amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
CHEBI:74848
CCCCCN
Especificaciones
1-Pentylamine
-55°C
103°C to 105°C
Amine-like
1.411
UN1106
Air Sensitive
amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
pentan-1-amine
8060
87.17
110-58-7
0.751
−1°C (30°F)
C5H13N
MFCD00008236
505953
14,598
Soluble in alcohol,ether.
CCCCCN
87.166
CHEBI:74848
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H225-H331-H314-H318-H302-H312
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique en cas d’inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312-H314-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMYLAMINES
missing translation for 'einecsNumber' : 203-780-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SC0300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Nombre del producto
  • 1-Pentylamine
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Pentanamine
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado