Learn More
1-Pentylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469163
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1-Pentylamine is used as a solvent, as a raw material in the manufacture of a variety of other compounds, including dyes, emulsifiers, and pharmaceutical products and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-pentylamine est utilisée comme solvant, comme matière première dans la fabrication d’une variété d’autres composés, y compris les colorants, les émulsifiants et les produits pharmaceutiques et comme agent aromatisant.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-58-7
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.166
Numéro MDL MFCD00008236
Clé InChI DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
CID PubChem 8060
ChEBI CHEBI:74848
Nom IUPAC pentan-1-amine
SMILES CCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentylamine
Point de fusion -55°C
Densité 0.751
Point d’ébullition 103°C to 105°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.411
Quantité 500 g
Numéro UN UN1106
Beilstein 505953
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,598
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether.
Poids de la formule 87.17
Pourcentage de pureté 98%