Learn More
1-pentanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
21.21€ - 534.66€
Identifiants chimiques
CAS | 71-41-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 |
Clé InChI | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol |
CID PubChem | 6276 |
ChEBI | CHEBI:44884 |
Nom IUPAC | pentan-1-ol |
SMILES | CCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10184170
|
Thermo Scientific Acros
160600250 |
25 mL | Flacon en verre |
21.21€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10752581
|
Thermo Scientific Acros
160600010 |
1 L | Flacon en verre |
59.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10215590
|
Thermo Scientific Acros
160600025 |
2.5 L | Flacon en verre |
92.86€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10013313
|
Thermo Scientific Acros
160600251 |
25 L | Baril métallique |
534.66€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
71-41-0 | |
88.15 | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
6276 | |
pentan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
CHEBI:44884 | |
CCCCCO |
Spécification
1-Pentanol | |
98.5 | |
-78,0°C | |
137.0°C to 139.0°C | |
Authentique | |
C5H12O | |
1.4083 to 1.4103 | |
01, 383 | |
0.811 | |
Solubility in water: 22g/L (22°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene and ether, soluble in most organic solvents | |
CCCCCO | |
88.15 | |
CHEBI:44884 | |
88.15 | |
Pures |
71-41-0 | |
100.0 | |
0.8110g/mL | |
49°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)4OH | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
15, 7230 | |
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
pentan-1-ol | |
6276 | |
4 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif par inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Portez des gants de protection
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-752-1
- 1-Pentanol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.