Learn More
1-pentanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10013313
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-41-0
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Clé InChI AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
CID PubChem 6276
ChEBI CHEBI:44884
Nom IUPAC pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -78.0°C
Densité 0.8110g/mL
Point d’ébullition 137.0°C to 139.0°C
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Baril métallique
Formule linéaire CH3(CH2)4OH
Indice de réfraction 1.4083 to 1.4103
Quantité 25 L
Beilstein 01, 383
Merck Index 15, 7230
Gravité spécifique 0.811
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22g/L (22°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene and ether, soluble in most organic solvents
Viscosité 4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pentanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.